Description
- Fremstillet af højkvalitets type I borosilikatglas (GL 25/GL 45), tilgængelig fra 25 ml til 20 L
- Beskyttelsesdæksel forhindrer forurening inde i flasken under opbevaring og transport
- Enkeltbatchlevering for fuld sporbarhed
- Analysecertifikat (CoA) leveres ved hver levering
- 100% visuel inspektion udføres på hver enhed
- Analyse af hydrolytisk resistens ifølge EP USP og JP for hver batch
- Ændringskontrolstyring med kundeunderretning i tilfælde af ændringer
- 100% sporbarhed af alle produktionstrin
- Drug Master File tilgængelig
- Opfylder kravene til internationale farmakopæer
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Farve | Klar |
| Til brug med (applikation) | Fremstilling af farmaceutiske lægemidler og bioteknologiske produkter; Opbevaring og transport af API'er, bulk lægemiddel mellemprodukter, ingredienser og medier |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Mængde | 10/Pk. |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 25 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Ja |
| Mund | Smal |
| Show More |