Beskrivelse
Højkvalitets Type I borosilikatglasflasker GL 25/GL 45 fra 25 ml – 20 l, udviklet til den farmaceutiske industris behov. DURAN™ PURE flasker er lukket med et beskyttende låg for at forhindre kontaminering. DWK Life Sciences leverer CoA'er med hver levering, sikrer 100% sporbarhed og styring af forandringskontrol. DURAN™ PURE-flasker er tilgængelige med den dokumentation, der kræves af de regulerende myndigheder og opfylder kravene i de internationale farmakopéer.
- Beskyttelsesdæksel forhindrer kontaminering inde i flasken under opbevaring og transport
- Enkelt parti levering
- Analysecertifikat (CoA)
- 100% visuel inspektion
- Analyse af hydrolytisk modstand i henhold til EP, USP og JP for hver batch
- Ændringskontrolstyring og information af kunde i tilfælde af ændringer
- 100 % sporbarhed af alle fremstillingstrin
- Drug Master File
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Farve | Clear |
| Til brug med (applikation) | Fremstilling af farmaceutiske lægemidler og bioteknologiske produkter; Opbevaring og transport af API'er, bulk lægemiddel mellemprodukter, ingredienser og medier |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Mængde | 10/Pk. |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 45 |
| Lukning inkluderet | No |
| Uddannet | Yes |
| Mund | Narrow |
| Vis mere |