Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ PURE flaske, med DIN gevind
Artikelnummer. 11945048 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 L
10,000 mL
100 mL
1000 mL
20 L
2000 mL
25 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Trådstørrelse (metrisk):
GL 25
GL 45
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 12
Pakke med 120
Pakke med 210
Pakke med 280
Pakke med 30
Pakke med 360
Pakke med 48
Pakke med 540
Pakke med 940
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Trådstørrelse (metrisk) Pakningsstørrelse
11945048 5000 mL GL 45 -
15360594 25 mL GL 25 Pakke med 10
15416474 25 mL GL 25 Pakke med 940
15380594 100 mL GL 45 Pakke med 10
15436474 100 mL GL 45 Pakke med 540
15390594 250 mL GL 45 Pakke med 10
15446474 250 mL GL 45 Pakke med 280
15336788 500 mL GL 45 Pakke med 360
13524960 500 mL GL 45 Pakke med 10
13534960 1000 mL GL 45 Pakke med 10
15346788 1000 mL - Pakke med 210
15356788 2000 mL GL 45 Pakke med 120
13544960 2000 mL GL 45 Pakke med 10
15366788 5000 mL - Pakke med 48
11955048 10,000 mL GL 45 -
15376788 10 L - Pakke med 30
15386788 20 L - Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 11945048 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 818017301
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-01-2027
DURAN™ PURE Bottle med DIN Thread er en højkvalitets Type I borosilikatglasflaske udviklet til farmaceutiske og bioteknologiske industrier. Leveres med beskyttelsesdæksel, analysecertifikat og fuld sporbarhedsdokumentation for at opfylde internationale farmakopæiske krav.
  • Fremstillet af højkvalitets type I borosilikatglas (GL 25/GL 45), tilgængelig fra 25 ml til 20 L
  • Beskyttelsesdæksel forhindrer forurening inde i flasken under opbevaring og transport
  • Enkeltbatchlevering for fuld sporbarhed
  • Analysecertifikat (CoA) leveres ved hver levering
  • 100% visuel inspektion udføres på hver enhed
  • Analyse af hydrolytisk resistens ifølge EP USP og JP for hver batch
  • Ændringskontrolstyring med kundeunderretning i tilfælde af ændringer
  • 100% sporbarhed af alle produktionstrin
  • Drug Master File tilgængelig
  • Opfylder kravene til internationale farmakopæer
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5000 mL
Farve Klar
Til brug med (applikation) Fremstilling af farmaceutiske lægemidler og bioteknologiske produkter; Opbevaring og transport af API'er, bulk lægemiddel mellemprodukter, ingredienser og medier
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Mængde 1 stk.
Sterilitet Ikke-steril
Trådstørrelse (metrisk) GL 45
Lukning inkluderet Nej
Uddannet Ja
Mund Smal
Diameter (metrisk) 182 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 169 oz.
Form Rund
Engangs Genanvendelig
Produkttype Skruehalsflaske