Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Dounce vævsslibere
Artikelnummer. 11591295 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA pr. reaktion
7 mL
15 mL
40 mL
Længde (engelsk):
4,92 tommer.
6,8 tommer
8,26 tommer.
11,2''
Længde (engelsk) rør:
1,8 tommer
3,22 tommer.
3,7''
5,5''
Rørdiameter (engelsk) Udvendig:
0,43 tommer.
0,51 tommer
0,86 tommer.
1,25 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (engelsk) Længde (engelsk) rør Rørdiameter (engelsk) Udvendig Pakningsstørrelse
11591295 50 pmol RNA pr. reaktion 4,92 tommer. 1,8 tommer 0,43 tommer. Pakke med 2
11511305 15 mL 8,26 tommer. 3,7'' 0,86 tommer. Pakke med 2
10374171 15 mL 8,26 tommer. 3,7'' 0,86 tommer. Hver
11501305 7 mL 6,8 tommer 3,22 tommer. 0,51 tommer Pakke med 2
11521305 40 mL 11,2'' 5,5'' 1,25 tommer. Pakke med 2
10161291 40 mL 11,2'' 5,5'' 1,25 tommer. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11591295 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 357538
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2930.00 DKK
    2295.19 DKK / Pakke med 2
    Spare 634.81 DKK
    21% Slukket
På lager
Ideel til enzymundersøgelser. Wheaton™ Dounce Tissue Grinders er designet til at fastholde en høj procentdel af cellekerner, mitokondrier og proteiner i blødt væv eller cellesuspensioner.
  • Prøven dækker støderkuglen og forhindrer varmeopbygning ved at reducere friktionen mod mørtlen
  • Mørtel har stort reservoir og hældende læbe
  • Leveres med“ løs” og“ tæt” støde
  • Komponenter er lavet af lavt ekstraherbart borosilikatglas
Ordreinfo
  • Tæt støderafstand: 0,0020± 0,001 tommer. (0,05± 0,025 mm)
  • Løs støderafstand: 0,114± 0,001 tommer. (0,114± 0,025 mm)
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 0,03 oz.
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA pr. reaktion
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Dounce vævssliber
Til brug med (applikation) Designet til at bevare en høj procentdel af cellekerner, mitokondrier og proteiner i blødt væv eller cellesuspensioner
Længde (engelsk) 4,92 tommer.
Længde (metrisk) 125mm
Længde (engelsk) rør 1,8 tommer
Længde (metrisk) rør 48mm
Rørdiameter (engelsk) Udvendig 0,43 tommer.
Rørdiameter (metrisk) udvendig 11mm