Beskrivelse
Ideel til enzymundersøgelser. Wheaton™ Dounce Tissue Grinders er designet til at fastholde en høj procentdel af cellekerner, mitokondrier og proteiner i blødt væv eller cellesuspensioner.
- Prøven dækker støderkuglen og forhindrer varmeopbygning ved at reducere friktionen mod mørtlen
- Mørtel har stort reservoir og hældende læbe
- Leveres med“ løs” og“ tæt” støde
- Komponenter er lavet af lavt ekstraherbart borosilikatglas
Ordreinfo
- Tæt støderafstand: 0,0020± 0,001 tommer. (0,05± 0,025 mm)
- Løs støderafstand: 0,114± 0,001 tommer. (0,114± 0,025 mm)
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 0,5 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Produkttype | Dounce vævssliber |
| Til brug med (applikation) | Designet til at bevare en høj procentdel af cellekerner, mitokondrier og proteiner i blødt væv eller cellesuspensioner |
| Længde (engelsk) | 8,26 tommer. |
| Længde (metrisk) | 210mm |
| Længde (engelsk) rør | 3,7'' |
| Længde (metrisk) rør | 94mm |
| Rørdiameter (engelsk) Udvendig | 0,86 tommer. |
| Vis mere |