Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Dounce vævsslibere
Artikelnummer. 11501305 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen:
0,03 oz., 1 ml
0,23 oz., 7 ml
0,5 oz., 15 ml
1,35 oz., 40 ml
Længde (engelsk):
4,92 tommer.
6,8 tommer
8,26 tommer.
11,2''
Længde (engelsk) rør:
1,8 tommer
3,22 tommer.
3,7''
5,5''
Rørdiameter (engelsk) Udvendig:
0,43 tommer.
0,51 tommer
0,86 tommer.
1,25 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 11501305
Brand: DWK Life Sciences 357542
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til enzymundersøgelser. Wheaton™ Dounce Tissue Grinders er designet til at fastholde en høj procentdel af cellekerner, mitokondrier og proteiner i blødt væv eller cellesuspensioner.
  • Prøven dækker støderkuglen og forhindrer varmeopbygning ved at reducere friktionen mod mørtlen
  • Mørtel har stort reservoir og hældende læbe
  • Leveres med“ løs” og“ tæt” støde
  • Komponenter er lavet af lavt ekstraherbart borosilikatglas
Ordreinfo
  • Tæt støderafstand: 0,0020± 0,001 tommer. (0,05± 0,025 mm)
  • Løs støderafstand: 0,114± 0,001 tommer. (0,114± 0,025 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 0,23 oz.
Kapacitet (metrisk) 7 mL
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Dounce vævssliber
Til brug med (applikation) Designet til at bevare en høj procentdel af cellekerner, mitokondrier og proteiner i blødt væv eller cellesuspensioner
Længde (engelsk) 6,8 tommer
Længde (metrisk) 175mm
Længde (engelsk) rør 3,22 tommer.
Længde (metrisk) rør 82mm
Rørdiameter (engelsk) Udvendig 0,51 tommer
Rørdiameter (metrisk) udvendig 13mm
Volumen 0,23 oz., 7 ml