Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Dounce Dura-Grind™ Vævssliber
Artikelnummer. 10682963 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen:
0,23 oz., 7 ml
0,5 oz., 15 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10682963
Brand: DWK Life Sciences 357572
Et alternativ til glasvævsslibere
Precision machining from number 316 stainless steel provides a rugged alternative to glass Dounce tissue grinders
  • Single pestle and mortar are supplied as a matched set to exacting tolerance of 0.013mm
  • Smooth pestle action requires less effort than glass tissue grinders
  • Mortar has a flat bottom allowing it to stand upright
  • Unit cannot be autoclaved/sterilized
  • Overall length, 171mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 0.23 oz.
Kapacitet (metrisk) 7 mL
Længde (engelsk) rør 4.48 in.
Længde (engelsk) 6.73 in.
Længde (metrisk) 171mm
Længde (metrisk) rør 114mm
Materiale Stainless Steel
Rørdiameter (engelsk) Udvendig 1.37 in.
Rørdiameter (metrisk) udvendig 35mm
Volumen 0,23 oz., 7 ml