Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Dounce Dura-Grind™ Vævssliber
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen:
0,23 oz., 7 ml
0,5 oz., 15 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Præcisionsbearbejdning fra nummer 316 rustfrit stål giver et robust alternativ til Dounce-vævsslibere af glas
- Enkelt støder og morter leveres som et matchet sæt til en krævende tolerance på 0,013 mm
- Glat stødervirkning kræver mindre indsats end glasvævskværne
- Mørtel har en flad bund, så den kan stå oprejst
- Enheden kan ikke autoklaveres/steriliseres
- Totallængde, 171 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 0,5 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Længde (engelsk) rør | 4,48 tommer. |
| Længde (engelsk) | 6,73 tommer. |
| Længde (metrisk) | 171mm |
| Længde (metrisk) rør | 114mm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Rørdiameter (engelsk) Udvendig | 1,37 tommer. |
| Rørdiameter (metrisk) udvendig | 35mm |
| Volumen | 0,5 oz., 15 ml |