Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Coliwasa engangsprøvetager i glas
Artikelnummer. 12477301 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
200 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12477301 200 ml Pakke med 12
1 options
Artikelnummer. 12477301 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 885220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1979.25 DKK
    1626.90 DKK / Pakke med 12
    Spare 352.35 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 30-03-2027
Konstrueret af soda-kalkglas med væsketæt PTFE-foret tætning
  • Forudskårne komponenter muliggør nem bortskaffelse
  • PTFE-forsegling låser den prøveudtagede søjle på plads
  • Overfør prøven til passende beholder uden tab
Ordreinfo
Dimensioner: 0,88 in. dia. x 42 in.L (2,2 x 107 cm); Tilspidset bund med 0,5 in. dia. (1,3 cm) åbning
Tekniske data
Produkttype Coliwasa Sampler
Materiale Sodavand Lime glas
Autoklaverbar Not Autoclavable
Tætningsmateriale PTFE
Kapacitet (engelsk) 6,76 oz.
Kapacitet (metrisk) 200 ml
Engangs Engangsbrug
Diameter (engelsk) Åbning 0,5 tommer
Diameter (engelsk) Ydre 0,86 tommer.
Diameter (metrisk) åbning 1.3 cm
Diameter (metrisk) Udvendig 2.2 cm
Længde (engelsk) 41,92 tommer.
Længde (metrisk) 106.5 cm