Beskrivelse
- Indsæt blot det tomme rør i tromlen, hold tommelfingeren over toppen og træk prøven ud
- Soda-kalk glasenheder knækker let for hurtig bortskaffelse
- Længde: 43 tommer. (109 cm)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Trommetyv |
| Materiale | Sodavand Lime glas |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Kapacitet (engelsk) | 1 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Ideel til hurtig og nem prøveudtagning |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,29 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0,75 cm |
| Længde (engelsk) | 43 tommer. |
| Vis mere |