Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Engangstrommetyve
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
75 ml
150 ml
Diameter (engelsk) Ydre:
0,29 tommer.
0,47 tommer.
0,7 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig:
0,75 cm
1,2 cm
1,8 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 24
Beskrivelse
- Indsæt blot det tomme rør i tromlen, hold tommelfingeren over toppen og træk prøven ud
- Soda-kalk glasenheder knækker let for hurtig bortskaffelse
- Længde: 43 tommer. (109 cm)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Trommetyv |
| Materiale | Sodavand Lime glas |
| Kapacitet (engelsk) | 5,07 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 150 ml |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Ideel til hurtig og nem prøveudtagning |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,7 tommer |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 1,8 cm |
| Længde (engelsk) | 43 tommer. |
| Længde (metrisk) | 109.2 cm |