Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Engangstrommetyve
Artikelnummer. 12407321 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 ml
75 ml
150 ml
Diameter (engelsk) Ydre:
0,29 tommer.
0,47 tommer.
0,7 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig:
0,75 cm
1,2 cm
1,8 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 24
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (engelsk) Ydre Diameter (metrisk) Udvendig unitSize
12407321 75 ml 0,47 tommer. 1,2 cm Pakke med 24
12497311 25 ml 0,29 tommer. 0,75 cm Pakke med 100
12417321 150 ml 0,7 tommer 1,8 cm Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12407321 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 885302
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Økonomisk og praktisk at bruge
  • Indsæt blot det tomme rør i tromlen, hold tommelfingeren over toppen og træk prøven ud
  • Soda-kalk glasenheder knækker let for hurtig bortskaffelse
  • Længde: 43 tommer. (109 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Trommetyv
Materiale Sodavand Lime glas
Kapacitet (engelsk) 2,53 oz.
Kapacitet (metrisk) 75 ml
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Ideel til hurtig og nem prøveudtagning
Diameter (engelsk) Ydre 0,47 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 1,2 cm
Længde (engelsk) 43 tommer.
Længde (metrisk) 109.2 cm