Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Diazomethangeneratorer til gaskromatografi
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
- Anvender gennemsigtige, fedtfrie samlinger
- «O« ring ikke påkrævet
- Fremstillet af lavt ekstraherbart borosilikatglas, der overholder USP Type I og ASMT™ E 438 Type I, Klasse A-krav
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP Type I, ASTM E 438 Type I, Klasse A |
| Højde (engelsk) | 7,8 tommer |
| Højde (metrisk) | 20 cm |
| Inkluderer | O-ringsklemme, et 13-425 skruelåg med en udskæring top og en ptfe-beklædt gummibeklædning |
| Type | Diazomethan generator |