Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Diazomethangeneratorer til gaskromatografi
Artikelnummer. 12408922 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Højde (metrisk):
19 cm
20 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12408922
Brand: DWK Life Sciences 281135
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til generering af diazomethan og andre gasser til gaskromatografi, massesektroskopi og NMR-undersøgelser
  • Anvender gennemsigtige, fedtfrie samlinger
  • «O« ring ikke påkrævet
  • Fremstillet af lavt ekstraherbart borosilikatglas, der overholder USP Type I og ASMT™ E 438 Type I, Klasse A-krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance USP Type I, ASTM E 438 Type I, Klasse A
Højde (engelsk) 7,4''
Højde (metrisk) 19 cm
Inkluderer Plast standard konusledsklemme, en 13-425 skruelåg med udskæring top og en ptfe beklædt gummiforing
Type Diazomethan generator