Få mere at vide
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Dæk til rullekulturapparat
Artikelnummer. 10069040 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Antal stillinger:
5
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Antal stillinger Pakningsstørrelse
10069040 5 Hver
1 options
Artikelnummer. 10069040 Leverandør DWK Life Sciences™ Leverandørnr. 348969
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16353.75 DKK
    12312.34 DKK / Pakke med 1
    Spare 4041.41 DKK
    24% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-03-2027
Ekstra del til rulledyrkningsapparat
  • Fem position
  • Til opbevaring af glas- eller plastrulleflasker
  • Giver en samlet overflade på 75.000 cm sq
  • Overholder UL, CSA og CE standarder
Tekniske data
Holder Rulleflasker (108 til 121 mm diameter og op til 550 mm L)
Produkttype Dæk til rullekulturapparat
Dimensioner (L x B x H) 24,4 x 29,5 x 7,12 tommer (62 x 75,6 x 18,1 cm)
Højde (engelsk) 7,12 tommer
Højde (metrisk) 18.1 cm
Længde (engelsk) 24,4 tommer
Længde (metrisk) 62 cm
Bredde (engelsk) 29,5''
Bredde (metrisk) 75.6 cm
Antal stillinger 5