Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Dæksæt til kompakt rullesystem til små flasker
Artikelnummer. 10411393 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Kompakt lille flaske rullekultur apparat
Wheaton bænktop lille rullekultur apparatsystem
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10411393 Wheaton bænktop lille rullekultur apparatsystem Hver
10579311 Kompakt lille flaske rullekultur apparat Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10411393 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W348930CH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5334.00 DKK
    4010.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 1323.27 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Hvert dæk rummer to rulleflasker
  • Fastgøres hurtigt og nemt Wheaton Kompakt rullesystem til små flasker (ovenfor), som vil acceptere to ekstra dæk
  • Sættet inkluderer samlet rulledæk, fire støttestolper, drivrem, nødvendig hardware og monteringsvejledning
Ordreinfo
Vægt: 5 lb. (2,3 kg)
Tekniske data
Produkttype Dæksæt
Farve Trækul
Til brug med (udstyr) Wheaton bænktop lille rullekultur apparatsystem
Inkluderer Samlet rulledæk, 4 støttestolper, drivrem, nødvendig hardware og monteringsvejledning