Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Dæksæt til kompakt rullesystem til miniflasker
Artikelnummer. p-177189 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Sort
Trækul
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12458952
Brand: DWK Life Sciences 348920
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mini Bottle Deck Kit kan føjes til Mini Bottle Roller Culture Apparatus for at rumme yderligere fire flasker pr. dæk.
  • Kan tilføje op til maksimalt 2 sæt pr. enhed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dæksæt
Vægt (engelsk) 9 lb.
Vægt (metrisk) 4 kg
Farve Sort
Til brug med (udstyr) Miniflaskerullekulturapparat
Inkluderer Samlet rulledæk, 4 støttestolper, drivrem, nødvendig hardware og monteringsvejledning