Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Dæksæt til kompakt rullesystem til miniflasker
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Sort
Trækul
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Kan tilføje op til maksimalt 2 sæt pr. enhed.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dæksæt |
| Vægt (engelsk) | 9 lb. |
| Vægt (metrisk) | 4 kg |
| Farve | Trækul |
| Til brug med (udstyr) | Miniflaskerullekulturapparat |
| Inkluderer | Samlet rulledæk, 4 støttestolper, drivrem, nødvendig hardware og monteringsvejledning |