Beskrivelse
- Er i overensstemmelse med USP og ASTM krav
- 38, 45 eller 51 mm skruehoved
- 2,6 mm vægtykkelse
- Flaskemateriale lavet af borosilikatglas
- Autoklaverbar
- Genanvendelig
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 4229 mL |
| Farve | Clear |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Lukning inkluderet | Yes |
| Højde (metrisk) | 535 mm |
| Diameter (metrisk) | 110 mm |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Kapacitet (engelsk) | 143 oz. |
| Form | Round |
| Produkttype | Roller Bottle |