Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Kulturfartøj
Artikelnummer. 12438952 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
355 mm
535 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
12438952 355 mm Pakke med 4
12448952 535 mm Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12438952 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 348524
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4105.50 DKK
    3606.57 DKK / Pakke med 4
    Spare 498.93 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 31-03-2027
WHEATON™ Culture Vessel er designet til gentagen våd eller tør sterilisering og er lavet af borosilikatglas, der opfylder USP og opfylder kravene ASTM . Har en vægtykkelse på 2,6 mm og skruehovedlukning for pålidelig, genanvendelig cellekulturanvendelse.
  • Er i overensstemmelse med USP og ASTM krav
  • 38, 45 eller 51 mm skruehoved
  • 2,6 mm vægtykkelse
  • Flaskemateriale lavet af borosilikatglas
  • Autoklaverbar
  • Genanvendelig
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2500 mL
Farve Clear
Materiale Borosilicate Glass
Lukning inkluderet Yes
Mund Narrow
Højde (metrisk) 355 mm
Diameter (metrisk) 110 mm
Autoklaverbar Autoclavable
Form Cylindrical
Produkttype Roller Bottle