Få mere at vide
DWK LIFE SCIENCES™ Wheaton™ Cryule™ Polypropylen stativer
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
Støbte hjørner giver stabilitet under stabling
- Alfanumerisk indeks giver nem prøveidentifikation
- Autoklaverbar ved 121 °C (249,8 °F) i 20 minutter
- Se bestillingsskema for rørkompatibilitet
Ordreinfo
4L x 7,62 W x 0,87 tommer. H (10,2 x 19,4 x 2,2 cm)
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Hvid |
| Holder | Vials |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 50 |
| Form | Rund |
| Stabelbar | Ja |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Til brug med (udstyr) | 50 Cryule 1 og 2 ml 12 mm dia. rundbundede autosampler-hætteglas med skruelåg eller 12 x 75 mm glaskulturrør |
| Dimensioner (L x B x H) | 7,4 x 4 x 0,86 tommer. (19 x 10 x 2,2 cm) |
| Vis mere |