Få mere at vide
DWK Life Sciences™ Wheaton™ CryoELITE™ Hætteglasstativ
Artikelnummer. 15336534 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Holder:
50 Cryo-hætteglas (12,5 mm diameter)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Holder unitSize
15336534 50 Cryo-hætteglas (12,5 mm diameter) Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 15336534 Leverandør DWK Life Sciences™ Leverandørnr. W985810
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Benchmate stativ til brug med både fritstående og rundbundede hætteglas.
  • Stabelbar for nem opbevaring
  • Kapacitet på 50 kryogene hætteglas
  • Stativ fremstillet af polypropylen
  • Rengøres nemt i en automatisk vaskemaskine eller autoklaveres ved 121 °C i 20 minutter
  • Skridsikre fødder giver stabilitet til bænkarbejde
  • Hver brønd har en indvendig diameter på 12,5 mm med et samlet rack-fodaftryk på 190 x 100 x 22 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 190 x 100 x 22 mm
Til brug med (udstyr) Fritstående og rundbundet kryovialer
Holder 50 Cryo-hætteglas (12,5 mm diameter)
Mængde 5/cs.
Autoklaverbar Autoklaverbar (121 °C i 20 min.)
Materiale Polypropylen
Type Kryogen hætteglasstativ