Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ CryoELITE™ Vævshætteglas: 5 ml, hvid hætte, steril
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
Den nye Wheaton CryoELITE Tissue Vial blev udviklet som svar på efterspørgsel fra forskere, der leder efter et sikkert, pålideligt, kryogent godkendt hætteglas til at opbevare og transportere kryogent væv. Med den gennemprøvede Wheaton uovertruffen hætteforsegling, der overstiger DOT- og IATA-reglerne Wheaton CryoELITE Vævshætteglas giver forbrugerne mulighed for at udnytte Wheatons ekspertise inden for kryogen opbevaring af celler og væsker til væv. Sendes sterilt i etuier indeholdende 10 poser med 25 hætteglas, med sterilitetscertifikater og RNase/DNase og Endotoxin fri, Wheaton CryoELITE Tissue hætteglas er den nyeste innovative løsning designet af Wheaton at støtte forskersamfundet.
- Bred mund CryoELITE hætteglas til brug med vævssnit
- Uovertruffen hætteforsegling overstiger DOT- og IATA-reglerne, der sikrer ultimativ beskyttelse af prøver under transport og krævende fryse-tø-håndtering
- Fremstillet af lavbindende, kryogent jomfruelig polypropylen
- Parti certificeret RNase/DNase og endotoksinfri og ikke-pyrogen, hvilket giver sikkerhed for prøvens integritet
- Fritstående bund for stabilitet
- Hætteglasoverflade med spids for lettere håndtering og skrivbarhed
- Temperaturområde: -196 °C til 121 °C
- Ikke-cytotoksisk, ikke-mutagen USP , Klasse VI testet
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Ydre | 1,33 tommer |
| Farve | Neutral |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 22 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Forspaltet | No |
| Sterilitet | Steril |
| Engangs | Single-use |
| Volumen (metrisk) | 5 mL |
| Til brug med (applikation) | Vævssektioner |
| Uddannet | No |
| Vis mere |