Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ CryoELITE™ Kryogene hætteglas, rund bund med indvendig skruelåg
Artikelnummer. p-3978667 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
1.2 mL
2 mL
3 mL
4 mL
5 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Non-sterile
Steril
Stil:
Ingen skrivepatch
Skrive-patch
Writing Patch
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
Artikelnummer. 11571345
Brand: DWK Life Sciences W985900
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indvendigt gevind skruelåg kan nemt fjernes med én hånd
  • Det nøjagtige kryogene hætteglas med rund bund giver mulighed for op til 17.000x g max. rcf
  • Uovertruffen hætteforsegling overgår DOT- og IATA-reglerne, hvilket sikrer ultimativ beskyttelse af prøver under transport og krævende fryse-tø-håndtering
  • Parti certificeret RNase/DNase og Endotoxin fri, steril og ikke-pyrogen giver sikkerhed for prøvens integritet
  • Fremstillet af lavbindende kryogen, jomfruelig polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Naturlig; Med hætte og plaster
Diameter (engelsk) Ydre 0,47 tommer.
Farve Neutral
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Volumen (metrisk) 2 mL
Højde (engelsk) 1,92 tommer
Stil Ingen skrivepatch
Trådstil Indvendig
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 49 mm
Mængde 1000/Cs.
Certificeringer/compliance DOT, IATA