Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ CryoELITE™ Kryogene hætteglas, rund bund med indvendig skruelåg
Artikelnummer. 11581345 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
1,2 ml
2 ml
3 ml
4 ml
5 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Stil:
Ingen skrivepatch
Skrive-patch
Skrivelapper
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
Artikelnummer. 11581345
Brand: DWK Life Sciences W985901
Indvendigt gevind skruelåg kan nemt fjernes med én hånd
  • Exacting round bottom cryogenic vial allows for up to 17,000 × g max. rcf
  • Unrivaled cap seal exceeds DOT and IATA regulations, ensuring ultimate protection of samples during transportation and demanding freeze-thaw handling
  • Lot certified RNase/DNase and Endotoxin free, sterile and non-pyrogenic provides assurance for sample integrity
  • Made from low binding cryogenic, virgin polypropylene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Natural; With cap
Diameter (engelsk) Ydre 0.47 in.
Farve Natural
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Polypropylene
Sterilitet Ikke-steril
Volumen (metrisk) 2 ml
Højde (engelsk) 1.92 in.
Stil Skrivelapper
Trådstil Internal
RNase fri Yes
Dnase Free Yes
Lukketype Screw Cap
Højde (metrisk) 49 mm
Mængde 1000/Cs.
Certificeringer/compliance DOT, IATA
Markeringssted Yes