Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ CryoELITE™ Kryogene hætteglas, rund bund med indvendig skruelåg
Artikelnummer. 11551355 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
1,2 ml
2 ml
3 ml
4 ml
5 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Stil:
Ingen skrivepatch
Skrive-patch
Skrivelapper
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
Artikelnummer. 11551355
Brand: DWK Life Sciences W985914
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indvendigt gevind skruelåg kan nemt fjernes med én hånd
  • Det nøjagtige kryogene hætteglas med rund bund giver mulighed for op til 17.000x g max. rcf
  • Uovertruffen hætteforsegling overgår DOT- og IATA-reglerne, hvilket sikrer ultimativ beskyttelse af prøver under transport og krævende fryse-tø-håndtering
  • Parti certificeret RNase/DNase og Endotoxin fri, steril og ikke-pyrogen giver sikkerhed for prøvens integritet
  • Fremstillet af lavbindende kryogen, jomfruelig polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Neutral
Diameter (engelsk) Ydre 0,47 tommer.
Farve Neutral
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Polypropylen
Sterilitet Steril
Volumen (metrisk) 5 ml
Højde (engelsk) 3,54 tommer.
Stil Skrive-patch
Trådstil Indvendig
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 90 mm
Mængde 500/Cs.
Certificeringer/compliance DOT, IATA
Markeringssted Ja