Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ CryoELITE™ Kryogene hætteglas, rund bund med indvendig skruelåg
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
1,2 ml
2 ml
3 ml
4 ml
5 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Stil:
Ingen skrivepatch
Skrive-patch
Skrivelapper
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
Beskrivelse
- Det nøjagtige kryogene hætteglas med rund bund giver mulighed for op til 17.000x g max. rcf
- Uovertruffen hætteforsegling overgår DOT- og IATA-reglerne, hvilket sikrer ultimativ beskyttelse af prøver under transport og krævende fryse-tø-håndtering
- Parti certificeret RNase/DNase og Endotoxin fri, steril og ikke-pyrogen giver sikkerhed for prøvens integritet
- Fremstillet af lavbindende kryogen, jomfruelig polypropylen
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Neutral |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,47 tommer. |
| Farve | Neutral |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Steril |
| Volumen (metrisk) | 1,2 ml |
| Højde (engelsk) | 1,53 tommer. |
| Stil | Skrive-patch |
| Trådstil | Indvendig |
| Vis mere |