Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ CryoELITE™ Kryogene hætteglas, rund bund med ekstern skruelåg
Artikelnummer. 11764279 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
1.2 mL
2 mL
Markeringssted:
Ja
Nej
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Højde (metrisk):
35 mm
49 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
Artikelnummer. 11764279
Brand: DWK Life Sciences W985851
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udvendigt gevind skruelåg kan nemt fjernes med én hånd
  • Det nøjagtige kryogene hætteglas med rund bund giver mulighed for op til 17.000x g max. rcf
  • Uovertruffen hætteforsegling overgår DOT- og IATA-reglerne, hvilket sikrer ultimativ beskyttelse af prøver under transport og krævende fryse-tø-håndtering
  • Parti certificeret RNase/DNase og Endotoxin fri, steril og ikke-pyrogen giver sikkerhed for prøvens integritet
  • Fremstillet af lavbindende kryogen, jomfruelig polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Neutral
Diameter (engelsk) Ydre 0,47 tommer.
Farve Neutral
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Volumen (metrisk) 2 mL
Højde (engelsk) 1,92 tommer
Stil Rund
Trådstil Udseende
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 49 mm
Mængde 1000/Cs.
Certificeringer/compliance DOT, IATA
Markeringssted Nej