Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ CryoELITE™ Kryogene hætteglas, rund bund med ekstern skruelåg
Artikelnummer. 11734269 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
1.2 mL
2 mL
Markeringssted:
Ja
Nej
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Højde (metrisk):
35 mm
49 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
Artikelnummer. 11734269
Brand: DWK Life Sciences W985860
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udvendigt gevind skruelåg kan nemt fjernes med én hånd
  • Det nøjagtige kryogene hætteglas med rund bund giver mulighed for op til 17.000x g max. rcf
  • Uovertruffen hætteforsegling overgår DOT- og IATA-reglerne, hvilket sikrer ultimativ beskyttelse af prøver under transport og krævende fryse-tø-håndtering
  • Parti certificeret RNase/DNase og Endotoxin fri, steril og ikke-pyrogen giver sikkerhed for prøvens integritet
  • Fremstillet af lavbindende kryogen, jomfruelig polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Neutral
Diameter (engelsk) Ydre 0,47 tommer.
Farve Neutral
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Polypropylen
Sterilitet Steril
Volumen (metrisk) 1.2 mL
Højde (engelsk) 1,37 tommer.
Stil Rund
Trådstil Udseende
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 35 mm
Mængde 500/Cs.
Certificeringer/compliance DOT, IATA
Markeringssted Ja