Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ CryoELITE™ Kryogene hætteglas med fritstående bund
Artikelnummer. 13455409 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. Farve unitSize
13455409 Hvid Pakke med 500
1 options
Artikelnummer. 13455409 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W985874
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stort hætteglass fodaftryk tillader brug af lineær stregkode eller menneskelig læsbar etiket
  • Fremstillet af lavbindende kryogen kvalitet jomfru polypropylen
  • Til løsninger med høj genvinding
  • Med particertificeret RNase/DNase og endotoksinfri certificering, der giver sikkerhed for produktets integritet
  • Kapselforseglingen overstiger DOT- og IATA-reglerne, der sikrer beskyttelse af prøver under transport og fryse-tø-håndtering
  • Med skriveplaster
  • Temperaturområde: -196 °C til +121 °C
  • Steril
  • Fås i størrelsen 0,5 ml i hvid farve
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Hvid
Diameter (engelsk) Ydre 0,47 tommer.
Farve Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Polypropylen
Sterilitet Steril
Volumen (metrisk) 0.5 mL
Højde (engelsk) 1,92 tommer
Trådstil Udseende
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Lukketype Skruelåg
Mængde 500/Cs.
Markeringssted Ja
Certificeringer/compliance DOT, IATA
Højde (metrisk) 49 mm