Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ CryoELITE™ Kryogene opbevaringshætteglas, udvendigt gevind
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
CryoELITE Hætteglas med Loctagon nederdel giver stabilitet i fritstående stilling og låser fast i CryoELITE Benchmate Stativ, der gør det nemt at åbne og lukke hætteglasset med én hånd.
Det unikke produktionsdesign af CryoELITE hætteglas skaber mere hætte til hætteglas overfladekontakt for en absolut forsegling. Det fritstående hætteglas rummer en valgfri 2D Data Matrix Stregkode bundindsats (fabrikantnr. W985880); som giver en unik identifikator for permanent sporbarhed. Stregkoden nederste indsats; som kan købes separat, kan nemt trykkes ind i bunden af hætteglasset. Hætteglassets bundformat giver ubegrænset prøvevisning og muliggør automatisk scanning af stregkode, især når det bruges sammen med Wheaton KeepIT-100™ Fryseboks (fabrikant nr. W651700-serien). Dette resulterer i enestående hætteforseglingsydelse, der overstiger DOT-standarderne med et gennemsnit på 35 %, hvilket gør CryoELITE hætteglas ideel til transport af kliniske prøver. Hætte og hætteglas er lavet af lavbindende kryogent, jomfruelig polypropylen.
- Fremstillet af kryogen, strålingskvalitet, jomfru polypropylen
- Syv forskellige kasketfarver, blå, pink, grøn, gul, rød, hvid og naturlig
- Udvendigt og indvendigt gevindskårne hætteglas
- Designet resulterer i en trykmodstandsydelse, der langt overstiger regeringens standarder
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Grøn |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,47 tommer. |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Steril |
| Volumen (metrisk) | 2 ml |
| Højde (engelsk) | 1,92 tommer |
| Trådstil | Udseende |
| Grundstil | Fritstående |
| Vis mere |