Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Crimpere
Artikelnummer. p-3205962 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Til brug med (udstyr):
11 mm tætninger
13 mm tætninger
20 mm tætninger
8 mm tætninger
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11591215
Brand: DWK Life Sciences W225300
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med ergonomisk designede håndtag til forsegling af standard laboratoriehætteglas
  • Wheaton E-Z Crimpers har polstrede ergonomiske håndtag, der hjælper med at reducere håndtræthed og tilføjer en høj grad af komfort for brugeren. Hver crimper-størrelse er mærket for hurtig identifikation. Andre funktioner omfatter polerede krympekæber for ensartet forsegling, et kort håndtag og nydesignet fjedersamling, der yderligere hjælper med at reducere håndtræthed. Til semi-automatisk crimpning skal du bruge E-Z Crimper med Wheaton Crimpmaster™ Krympestation. Et justerbart stop giver dig mulighed for at bestemme tætheden af forseglingen, mens du opretholder ensartet krympning. Tilspidsede kæber giver lettere adgang til hætteglas ved brug af stativer. 11 mm E-Z Crimper leveres med en stempelindsats for at give mulighed for at krympe toppen af et hætteglas og skabe en ekstra tæt forsegling. Vi anbefaler kun dette til hætteglas med standardåbning.
  • Crimpere kan autoklaveres, selvom autoklavering kan ændre udseendet eller reducere produktets levetid. De bør ikke autoklaveres ved mere end 121 °C
garanti
To år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 8 mm tætninger
Mængde Kasse med 1