Beskrivelse
- Wheaton E-Z Crimpers har polstrede ergonomiske håndtag, der hjælper med at reducere håndtræthed og tilføjer en høj grad af komfort for brugeren. Hver crimper-størrelse er mærket for hurtig identifikation. Andre funktioner omfatter polerede krympekæber for ensartet forsegling, et kort håndtag og nydesignet fjedersamling, der yderligere hjælper med at reducere håndtræthed. Til semi-automatisk crimpning skal du bruge E-Z Crimper med Wheaton Crimpmaster™ Krympestation. Et justerbart stop giver dig mulighed for at bestemme tætheden af forseglingen, mens du opretholder ensartet krympning. Tilspidsede kæber giver lettere adgang til hætteglas ved brug af stativer. 11 mm E-Z Crimper leveres med en stempelindsats for at give mulighed for at krympe toppen af et hætteglas og skabe en ekstra tæt forsegling. Vi anbefaler kun dette til hætteglas med standardåbning.
- Crimpere kan autoklaveres, selvom autoklavering kan ændre udseendet eller reducere produktets levetid. De bør ikke autoklaveres ved mere end 121 °C
garanti
To år
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatible opbevaringsrør | Tubes with 8 mm Caps |
| Operation | Manual |
| Type | Manual Crimper |
| Til brug med (udstyr) | 8 mm pakninger |
| Størrelse | 8 mm |
| Mængde | 1 hv. |