Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Crimpere
Artikelnummer. 10495951 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
11 mm pakninger
13 mm pakninger
20 mm pakninger
8 mm pakninger
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10495951 13 mm pakninger Hver
11591215 8 mm pakninger Hver
10670884 11 mm pakninger Hver
10432722 20 mm pakninger Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10495951 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W225302
Forventet forsendelse: 06-10-2026
Med ergonomisk designede håndtag til forsegling af standard laboratoriehætteglas
  • Wheaton E-Z Crimpers har polstrede ergonomiske håndtag, der hjælper med at reducere håndtræthed og tilføjer en høj grad af komfort for brugeren. Hver crimper-størrelse er mærket for hurtig identifikation. Andre funktioner omfatter polerede krympekæber for ensartet forsegling, et kort håndtag og nydesignet fjedersamling, der yderligere hjælper med at reducere håndtræthed. Til semi-automatisk crimpning skal du bruge E-Z Crimper med Wheaton Crimpmaster™ Krympestation. Et justerbart stop giver dig mulighed for at bestemme tætheden af forseglingen, mens du opretholder ensartet krympning. Tilspidsede kæber giver lettere adgang til hætteglas ved brug af stativer. 11 mm E-Z Crimper leveres med en stempelindsats for at give mulighed for at krympe toppen af et hætteglas og skabe en ekstra tæt forsegling. Vi anbefaler kun dette til hætteglas med standardåbning.
  • Crimpere kan autoklaveres, selvom autoklavering kan ændre udseendet eller reducere produktets levetid. De bør ikke autoklaveres ved mere end 121 °C
garanti
To år
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 13 mm pakninger
Mængde 1 hv.