Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Forbindelse med sorte fenolhætter
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Trådstørrelse:
13-425, 20-400
13-425, 22-400
13-425, 24-400
20-400, 24-400
24-400, 24-400
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
- Inaktiv kontaktflade
- Nem at samle
- Tilslutning kan bruges under moderat tryk til at generere en gas eller levere et reagens under en inert atmosfære
- Fenolforbindelser har en arbejdstemperatur på op til 180 °C
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Anvendes under moderat tryk til at generere en gas eller levere et reagens under en inert atmosfære |
| Produkttype | Stik |
| Trådstørrelse | 13-425, 22-400 |