Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Forbindelse med sorte fenolhætter
Artikelnummer. 12694773 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Trådstørrelse:
13-425, 20-400
13-425, 22-400
13-425, 24-400
20-400, 24-400
24-400, 24-400
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 12694773
Brand: DWK Life Sciences 125500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
The Wheaton Connection™ Gevindforbinder Forbinder sikkert to udvendige gevindglaskomponenter uden kroge, fjedre eller klemmer. Skruelågskonfigurationen skaber en fedtfri, vakuumtæt forsegling.
  • Inaktiv kontaktflade
  • Nem at samle
  • Tilslutning kan bruges under moderat tryk til at generere en gas eller levere et reagens under en inert atmosfære
  • Fenolforbindelser har en arbejdstemperatur på op til 180 °C
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Anvendes under moderat tryk til at generere en gas eller levere et reagens under en inert atmosfære
Produkttype Stik
Trådstørrelse 24-400, 24-400