Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Tilslutningsstik
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Trådstørrelse:
12-425 og 24-400
20-400 og 24-400
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
- Skruedækslets konfiguration skaber en fedtfri, vakuumtæt forsegling
- Inaktiv kontaktflade
- Nem at samle
- Tilslutning kan bruges under moderat tryk til at generere en gas eller levere et reagens under en inert atmosfære
- Fås med hvid polypropylen eller sort phenolhætte
- Fenolforbindelser har en arbejdstemperatur på op til 180 grader
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP Type I, ASTM E438 Type I, Klasse A |
| Til brug med (applikation) | Moderat tryk for at generere en gas eller levere et reagens under en inert atmosfære |
| Til brug med (udstyr) | Mikro soxhlet ekstraktionsapparat |
| Inkluderer | Skruelåg |
| Materiale | Borosilikatglas, Polypropylen |
| Produkttype | Gevindforbindelse |
| Trådstørrelse | 12-425 og 24-400 |