Få mere at vide
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK Steril ModPAK Sterile Vial Kit
Artikelnummer. 17962581 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
Lukketype:
Lyo Stopper
OmniFlex Stopper
Ubelagt prop
Lukningsfarve:
Blå
Rød
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Lukketype Lukningsfarve
17962581 2 ml Lyo Stopper Blå
17982651 2 ml Lyo Stopper Rød
17952651 2 ml OmniFlex Stopper Blå
17912661 2 ml OmniFlex Stopper Rød
17962651 2 ml Ubelagt prop Blå
17972651 2 ml Ubelagt prop Rød
17922591 5 ml Lyo Stopper Blå
17932661 5 ml Lyo Stopper Rød
17942661 5 ml OmniFlex Stopper Blå
17992651 5 ml OmniFlex Stopper Rød
17912591 5 ml Ubelagt prop Blå
17902661 5 ml Ubelagt prop Rød
17962661 10 ml Lyo Stopper Blå
17982661 10 ml Lyo Stopper Rød
17952571 10 ml OmniFlex Stopper Blå
17952661 10 ml OmniFlex Stopper Rød
17922661 - Ubelagt prop Blå
17972571 10 ml Ubelagt prop Rød
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 17962581 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W991002CPMP
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
WHEATON™ CompletePAK er en række primære emballagekomponenter, der er på lager klar til brug og kan tilpasses til de fleste lægemiddelapplikationer
WHEATON™ COMPLETEPAK produktlinje er en række af crimp top hætteglas, gummipropper og tætninger, der er klar til brug og er hyldevare, som kan tilpasses til enhver applikation.
Hvert sæt leveres med specifik United States Pharmacopeia (USP ) certifikater, der viser, at produktet opfylder eller overstiger kritiske USP standarder, der håndhæves af Federal Drug Administration (FDA).
Vigtigste fordele:
  • Steriliserede, hyldeklare, brugsklare (RtU) produkter
  • Forskellige kitted og stand-alone sterile komponenter
  • Kitted-løsninger har lige store mængder af RtU-komponenter for reducerede skrotmængder
  • Komplet fremstilling og certifikat for analysesporbarhed
  • CompletePAK Rav til lysfølsomt indholdsemballage
  • CompletePAK ModPAK Bulk konfigurationer
  • 18 måneders holdbarhed fra forarbejdningsdato
  • Beholderlukningsintegritet (CCI ) certificering tilgængelig efter anmodning
    Materialer
  • Hætteglas er designet til parenterale applikationer og fremstillet af lavt ekstraherbart borosilikatglas
  • Alle propper er fremstillet af en ultra ren bromobutyl latexfri formulering med ekstrem høj kemisk
    renhed og lav gaspermeabilitet
  • Omniflex propper tilbyder lave niveauer af resterende binding for at maksimere ekstraktion af aktive farmaceutiske ingredienser
  • Omniflex prop-elasticitet leverer en mere effektiv barriere for at optimere beholderlukningsintegritet og
    indholdsbeskyttelse
  • Igloo frysetørrede propper er velegnede til biologiske lægemidler og indhold med følsomhed over for silicium
Certificeringer
USP <788> /EP 2.9.19 Partikler i injektioner, USP < 85> /EP 2.6.1, The Bacterial Endotoxins Test og parti certificeret til SAL< 10-6, USP < 660> /EP 3.2.1 Glasbeholdere til farmaceutisk brug, og USP < 381> /EP 3.2.9 Elastomere lukninger brugt i parenterale præparater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Blå
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 15 mm
Materiale Borosilikatglas
Forspaltet Nej
Sterilitet Steril
Engangs Engangsbrug
Volumen (metrisk) 2 ml
Til brug med (applikation) Parenterale forberedelser og brugsklare applikationer
Uddannet Nej
Inkluderer Hætteglas, prop og forsegling
Materiale (forsegling) Aluminium
nr. pr. sag 1668/Cs.
Stil Crimp top
Produktlinje Wheaton CompletePAK
Lukketype Lyo Stopper
Lukkestørrelse 13 mm
Markeringssted Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Højde (metrisk) 32 mm