Få mere at vide
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK Steril ModPAK Sterile Vial Kit
Artikelnummer. 17912661 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
Lukketype:
Lyo Stopper
OmniFlex Stopper
Ubelagt prop
Lukningsfarve:
Blå
Rød
Artikelnummer. 17912661
Brand: DWK Life Sciences W991004CPMP
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
WHEATON™ CompletePAK er en række primære emballagekomponenter, der er på lager klar til brug og kan tilpasses til de fleste lægemiddelapplikationer
WHEATON™ COMPLETEPAK produktlinje er en række af crimp top hætteglas, gummipropper og tætninger, der er klar til brug og er hyldevare, som kan tilpasses til enhver applikation.
Hvert sæt leveres med specifik United States Pharmacopeia (USP ) certifikater, der viser, at produktet opfylder eller overstiger kritiske USP standarder, der håndhæves af Federal Drug Administration (FDA).
Vigtigste fordele:
  • Steriliserede, hyldeklare, brugsklare (RtU) produkter
  • Forskellige kitted og stand-alone sterile komponenter
  • Kitted-løsninger har lige store mængder af RtU-komponenter for reducerede skrotmængder
  • Komplet fremstilling og certifikat for analysesporbarhed
  • CompletePAK Rav til lysfølsomt indholdsemballage
  • CompletePAK ModPAK Bulk konfigurationer
  • 18 måneders holdbarhed fra forarbejdningsdato
  • Beholderlukningsintegritet (CCI ) certificering tilgængelig efter anmodning
    Materialer
  • Hætteglas er designet til parenterale applikationer og fremstillet af lavt ekstraherbart borosilikatglas
  • Alle propper er fremstillet af en ultra ren bromobutyl latexfri formulering med ekstrem høj kemisk
    renhed og lav gaspermeabilitet
  • Omniflex propper tilbyder lave niveauer af resterende binding for at maksimere ekstraktion af aktive farmaceutiske ingredienser
  • Omniflex prop-elasticitet leverer en mere effektiv barriere for at optimere beholderlukningsintegritet og
    indholdsbeskyttelse
  • Igloo frysetørrede propper er velegnede til biologiske lægemidler og indhold med følsomhed over for silicium
Certificeringer
USP <788> /EP 2.9.19 Partikler i injektioner, USP < 85> /EP 2.6.1, The Bacterial Endotoxins Test og parti certificeret til SAL< 10-6, USP < 660> /EP 3.2.1 Glasbeholdere til farmaceutisk brug, og USP < 381> /EP 3.2.9 Elastomere lukninger brugt i parenterale præparater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Rød
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 15 mm
Materiale Borosilikatglas
Forspaltet Nej
Sterilitet Steril
Engangs Engangsbrug
Volumen (metrisk) 2 ml
Til brug med (applikation) Parenterale forberedelser og brugsklare applikationer
Uddannet Nej
Inkluderer Hætteglas, prop og forsegling
Materiale (forsegling) Aluminium
nr. pr. sag 1668/Cs.
Stil Crimp top
Produktlinje Wheaton CompletePAK
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukketype OmniFlex Stopper
Højde (metrisk) 32 mm
Lukkestørrelse 13 mm
Markeringssted Nej