Få mere at vide
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Hætteglas med sterile komponenter
Artikelnummer. 17942611 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Farve:
Klar
Ravgul
Volumen (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Volumen (metrisk)
17942611 Ravgul 5 ml
17922611 Ravgul 2 ml
17912581 Ravgul 10 ml
17922581 Klar 2 ml
17902681 Klar 5 ml
17912611 Klar 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17942611 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W987001AS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4336.50 DKK
    3811.61 DKK / Pakke med 120
    Spare 524.89 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
De WHEATON™ CompletePAK™ produktlinjen er en række af crimp top hætteglas, gummipropper og tætninger, der er steriliseret klar til brug og er hyldevare og kan tilpasses til enhver applikation, hvilket reducerer din forsyningskæde på grund af vores one source løsningskapacitet.
  • Steriliserede, hyldeklare, brugsklare (RtU) produkter
  • Forskellige kitted og stand-alone sterile komponenter– en løsning til enhver applikation
  • Fuldstændig fremstilling& certifikat for analysesporbarhed
  • Klar-til-brug, Just-in-Time, minimum 3 måneders holdbarhed fra forsendelsestidspunktet
  • Ravfarvede versioner til lysfølsomt indholdsemballage
Certificeringer
USP <788> /EP 2.9.19 Partikler i injektioner, USP < 85> /EP 2.6.1, The Bacterial Endotoxins Test og parti certificeret til SAL< 10-6, USP < 660> /EP 3.2.1 Glasbeholdere til farmaceutisk brug, og USP < 381> /EP 3.2.9 Elastomere lukninger brugt i parenterale præparater
Tekniske data
Farve Ravgul
Materiale Borosilikatglas
Forspaltet Nej
Sterilitet Steril
Volumen (metrisk) 5 ml
Til brug med (applikation) Lysfølsomme parenterale præparater og brugsklare applikationer
Uddannet Nej
nr. pr. sag 120/Cs.
Stil Crimp top
Produktlinje Wheaton CompletePAK
Markeringssted Nej
Autoklaverbar Autoclavable
Højde (metrisk) 40 mm
Produkttype Sterile Vial