Få mere at vide
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Hætteglas med sterile komponenter
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Klar
Ravgul
Volumen (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
Beskrivelse
- Steriliserede, hyldeklare, brugsklare (RtU) produkter
- Forskellige kitted og stand-alone sterile komponenter– en løsning til enhver applikation
- Fuldstændig fremstilling& certifikat for analysesporbarhed
- Klar-til-brug, Just-in-Time, minimum 3 måneders holdbarhed fra forsendelsestidspunktet
- Ravfarvede versioner til lysfølsomt indholdsemballage
Certificeringer
USP <788> /EP 2.9.19 Partikler i injektioner, USP < 85> /EP 2.6.1, The Bacterial Endotoxins Test og parti certificeret til SAL< 10-6, USP < 660> /EP 3.2.1 Glasbeholdere til farmaceutisk brug, og USP < 381> /EP 3.2.9 Elastomere lukninger brugt i parenterale præparater
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Ravgul |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Forspaltet | Nej |
| Sterilitet | Steril |
| Volumen (metrisk) | 10 ml |
| Til brug med (applikation) | Lysfølsomme parenterale præparater og brugsklare applikationer |
| Uddannet | Nej |
| nr. pr. sag | 104/Cs. |
| Stil | Crimp top |
| Produktlinje | Wheaton CompletePAK |
| Vis mere |