Få mere at vide
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Hætteglas med sterile komponenter
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Klar
Ravgul
Volumen (metrisk):
2 mL
5 mL
10 mL
Beskrivelse
- Steriliserede, hyldeklare, brugsklare (RtU) produkter
- Forskellige kitted og stand-alone sterile komponenter– en løsning til enhver applikation
- Fuldstændig fremstilling& certifikat for analysesporbarhed
- Klar-til-brug, Just-in-Time, minimum 3 måneders holdbarhed fra forsendelsestidspunktet
- Ravfarvede versioner til lysfølsomt indholdsemballage
Certificeringer
USP <788> /EP 2.9.19 Partikler i injektioner, USP < 85> /EP 2.6.1, The Bacterial Endotoxins Test og parti certificeret til SAL< 10-6, USP < 660> /EP 3.2.1 Glasbeholdere til farmaceutisk brug, og USP < 381> /EP 3.2.9 Elastomere lukninger brugt i parenterale præparater
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Materiale | Borosilikatglas (type 1) |
| Sterilitet | Steril |
| Volumen (metrisk) | 5 mL |
| nr. pr. sag | 120/Cs. |
| Produktlinje | Wheaton CompletePAK |
| Certificeringer/compliance | USP 788, 85 og 71, Beholderlukningsintegritet (CCI ) certificeret |