Få mere at vide
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Sterile komponenter Propper
Artikelnummer. 17962621 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Lukkestørrelse:
13 mm
20 mm
Stil:
OmniFlex 3G Igloo
OmniFlex 3G lige stik
Ultra Pure lige stik
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukkestørrelse Stil
17962621 20 mm OmniFlex 3G lige stik
17952611 13 mm OmniFlex 3G Igloo
17932611 13 mm OmniFlex 3G lige stik
17902581 13 mm Ultra Pure lige stik
17952621 20 mm OmniFlex 3G Igloo
17962611 20 mm Ultra Pure lige stik
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17962621 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W988006S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4345.00 DKK
    3644.12 DKK / Pakke med 125
    Spare 700.88 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
De WHEATON™ CompletePAK™ produktlinjen er en række af crimp top hætteglas, gummipropper og tætninger, der er steriliseret klar til brug og er hyldevare og kan tilpasses til enhver applikation, hvilket reducerer din forsyningskæde på grund af vores one source løsningskapacitet.
  • Steril
  • Prop
Certificeringer
USP <788> ,< 85> og< 71> ; Beholderlukningsintegritet (CCI ) certificeret
Tekniske data
Materiale Bromobutyl
Sterilitet Steril
nr. pr. sag 125/Cs.
Stil OmniFlex 3G lige stik
Produktlinje Wheaton CompletePAK
Lukkestørrelse 20 mm
Autoklaverbar Autoclavable
Certificeringer/compliance USP 788, 85 og 71, Container Closure Integrity (CCI) certificeret
Produkttype Sterile Stopper