Få mere at vide
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Sterile komponenter Propper
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
- Steril
- Prop
Certificeringer
USP <788> ,< 85> og< 71> ; Beholderlukningsintegritet (CCI ) certificeret
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Bromobutyl |
| Sterilitet | Steril |
| nr. pr. sag | 125/Cs. |
| Stil | Ultra Pure lige stik |
| Produktlinje | Wheaton CompletePAK |
| Lukkestørrelse | 20 mm |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Certificeringer/compliance | USP 788, 85 og 71, Container Closure Integrity (CCI) certificeret |
| Produkttype | Sterile Stopper |