Få mere at vide
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Sterile komponenter Propper
Artikelnummer. 17952621 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Lukkestørrelse:
13 mm
20 mm
Stil:
OmniFlex 3G Igloo
OmniFlex 3G lige stik
Ultra Pure lige stik
Artikelnummer. 17952621
Brand: DWK Life Sciences W988008S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De WHEATON™ CompletePAK™ produktlinjen er en række af crimp top hætteglas, gummipropper og tætninger, der er steriliseret klar til brug og er hyldevare og kan tilpasses til enhver applikation, hvilket reducerer din forsyningskæde på grund af vores one source løsningskapacitet.
  • Steril
  • Prop
Certificeringer
USP <788> ,< 85> og< 71> ; Beholderlukningsintegritet (CCI ) certificeret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sterilitet Steril
nr. pr. sag 125/Cs.
Stil OmniFlex 3G Igloo
Produktlinje Wheaton CompletePAK
Certificeringer/compliance USP 788, 85 og 71, Beholderlukningsintegritet (CCI ) certificeret
Lukkestørrelse 20 mm