Få mere at vide
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Sterile komponenter Propper
Artikelnummer. 17952611 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Lukkestørrelse:
13 mm
20 mm
Stil:
OmniFlex 3G Igloo
OmniFlex 3G lige stik
Ultra Pure lige stik
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukkestørrelse Stil
17952611 13 mm OmniFlex 3G Igloo
17932611 13 mm OmniFlex 3G lige stik
17902581 13 mm Ultra Pure lige stik
17952621 20 mm OmniFlex 3G Igloo
17962621 20 mm OmniFlex 3G lige stik
17962611 20 mm Ultra Pure lige stik
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17952611 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W988005S
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De WHEATON™ CompletePAK™ produktlinjen er en række af crimp top hætteglas, gummipropper og tætninger, der er steriliseret klar til brug og er hyldevare og kan tilpasses til enhver applikation, hvilket reducerer din forsyningskæde på grund af vores one source løsningskapacitet.
  • Steril
  • Prop
Certificeringer
USP <788> ,< 85> og< 71> ; Beholderlukningsintegritet (CCI ) certificeret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sterilitet Steril
nr. pr. sag 285/Cs.
Stil OmniFlex 3G Igloo
Produktlinje Wheaton CompletePAK
Lukkestørrelse 13 mm
Certificeringer/compliance USP 788, 85 og 71, Container Closure Integrity (CCI) certificeret