Få mere at vide
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Sterile komponenter tætninger
Artikelnummer. p-7221818 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Lukkestørrelse:
13 mm
20 mm
Lukningsfarve:
Blå
Rød
Artikelnummer. 17922681
Brand: DWK Life Sciences W988010S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De WHEATON™ CompletePAK™ produktlinjen er en række af crimp top hætteglas, gummipropper og tætninger, der er steriliseret klar til brug og er hyldevare og kan tilpasses til enhver applikation, hvilket reducerer din forsyningskæde på grund af vores one source løsningskapacitet.
  • Steril
  • Flip-off tætning
Certificeringer
USP <788> ,< 85> og< 71> ; Beholderlukningsintegritet (CCI ) certificeret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Blå
Materiale Aluminium
Sterilitet Steril
nr. pr. sag 285/Cs.
Produktlinje Wheaton CompletePAK
Lukketype Steril vippeforsegling
Certificeringer/compliance USP 788, 85 og 71, Beholderlukningsintegritet (CCI ) certificeret
Lukkestørrelse 13 mm
Til brug med (udstyr) 2 mL serumhætteglas