Få mere at vide
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Sterile komponenter tætninger
Artikelnummer. 17972621 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Lukkestørrelse:
13 mm
20 mm
Lukningsfarve:
Blå
Rød
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukkestørrelse Lukningsfarve
17972621 20 mm Blå
17922681 13 mm Blå
17932681 13 mm Rød
17942581 20 mm Rød
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17972621 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W988012S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2995.00 DKK
    2627.15 DKK / Pakke med 125
    Spare 367.85 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
De WHEATON™ CompletePAK™ produktlinjen er en række af crimp top hætteglas, gummipropper og tætninger, der er steriliseret klar til brug og er hyldevare og kan tilpasses til enhver applikation, hvilket reducerer din forsyningskæde på grund af vores one source løsningskapacitet.
  • Steril
  • Flip-off tætning
Certificeringer
USP <788> ,< 85> og< 71> ; Beholderlukningsintegritet (CCI ) certificeret
Tekniske data
Lukningsfarve Blå
Materiale Aluminium
Sterilitet Steril
nr. pr. sag 125/Cs.
Produktlinje Wheaton CompletePAK
Lukketype Steril vippeforsegling
Lukkestørrelse 20 mm
Til brug med (udstyr) 5 eller 10 ml serumhætteglas
Autoklaverbar Autoclavable
Certificeringer/compliance USP 788, 85 og 71, Container Closure Integrity (CCI) certificeret
Produkttype Sterile Seal