Få mere at vide
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Sterile komponenter tætninger
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
- Steril
- Flip-off tætning
Certificeringer
USP <788> ,< 85> og< 71> ; Beholderlukningsintegritet (CCI ) certificeret
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Rød |
| Materiale | Aluminium |
| Sterilitet | Steril |
| nr. pr. sag | 125/Cs. |
| Produktlinje | Wheaton CompletePAK |
| Lukketype | Steril vippeforsegling |
| Lukkestørrelse | 20 mm |
| Til brug med (udstyr) | 5 eller 10 ml serumhætteglas |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Certificeringer/compliance | USP 788, 85 og 71, Container Closure Integrity (CCI) certificeret |
| Vis mere |