Få mere at vide
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Sterile komponenter tætninger
Artikelnummer. 17932681 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Lukkestørrelse:
13 mm
20 mm
Lukningsfarve:
Blå
Rød
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukkestørrelse Lukningsfarve
17932681 13 mm Rød
17922681 13 mm Blå
17972621 20 mm Blå
17942581 20 mm Rød
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17932681 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W988009S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De WHEATON™ CompletePAK™ produktlinjen er en række af crimp top hætteglas, gummipropper og tætninger, der er steriliseret klar til brug og er hyldevare og kan tilpasses til enhver applikation, hvilket reducerer din forsyningskæde på grund af vores one source løsningskapacitet.
  • Steril
  • Flip-off tætning
Certificeringer
USP <788> ,< 85> og< 71> ; Beholderlukningsintegritet (CCI ) certificeret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Rød
Materiale Aluminium
Sterilitet Steril
nr. pr. sag 285/Cs.
Produktlinje Wheaton CompletePAK
Lukketype Steril vippeforsegling
Lukkestørrelse 13 mm
Til brug med (udstyr) 2 mL serumhætteglas
Certificeringer/compliance USP 788, 85 og 71, Beholderlukningsintegritet (CCI ) certificeret